Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N4O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
color
yellow to green
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c3cccc4c(cccc34)N(C)C
InChI
1S/C27H32N4O4S2/c1-30(2)24-14-5-12-22-20(24)10-7-16-26(22)36(32,33)28-18-9-19-29-37(34,35)27-17-8-11-21-23(27)13-6-15-25(21)31(3)4/h5-8,10-17,28-29H,9,18-19H2,1-4H3
InChI key
GVQXAPGVWXVSSZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?