Merck
D9384
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
EC Number:
244-036-7
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
188-190 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
InChI key
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)