Informacje o tej pozycji
EC Number:
208-317-8
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócsignalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?