Merck
D9256
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norvaline piperidinium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O4S · C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.58
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1CCNCC1.CCC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C5H11N/c1-4-7-14(17(20)21)18-24(22,23)16-11-6-8-12-13(16)9-5-10-15(12)19(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-6,8-11,14,18H,4,7H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5H2/t14-;/m0./s1
Klucz InChI
DYWNTZPEFCLIRT-UQKRIMTDSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)