Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9N4NaO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dantrolene sodium salt,
form
solid
Quality Segment
originator
JHP Pharmaceuticals
SMILES string
[Na+].[H]\C(=N/N1CC(=O)N=C1[O-])c2ccc(o2)-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
InChI key
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
Gene Information
human ... RYR1(6261), RYR3(6263)
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum; muscle relaxant.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by JHP Pharmaceuticals. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| originator JHP Pharmaceuticals | originator - | originator - | originator Novartis |
| Gene Information human ... RYR1(6261), RYR3(6263) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dantrolene sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?