Merck
D9129
Sigma-Aldrich
DNP-DL-glutamic acid
Synonim(y):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-DL-glutamic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3