Merck
D9031
Sigma-Aldrich
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥90%
Synonim(y):
P1,P5-Di(adenosi 2′,3′-dialdehyde-5′) pentaphosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N10O22P5 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
912.34 (free acid basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n3cnc4c(N)ncnc34)C=O)C=O)C=O
InChI
1S/C20H25N10O22P5.Na.H/c21-17-15-19(25-7-23-17)29(9-27-15)13(3-33)47-11(1-31)5-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-6-12(2-32)48-14(4-34)30-10-28-16-18(22)24-8-26-20(16)30;;/h1-4,7-14H,5-6H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;
Klucz InChI
QBBAAZIFWAQHHX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)