Kluczowe dokumenty
D8942
Dichlorophenyl-ABA
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-[(3,5-Dichlorophenyl)amino]benzoic acid
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ~18 mg/mL at ~60 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)cc(Cl)c2
InChI
1S/C13H9Cl2NO2/c14-8-5-9(15)7-10(6-8)16-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Klucz InChI
FNGSQOJHNAYHAT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TTR(7276)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)