Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
EC Number:
202-819-0
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606802
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, ACS reagent
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
grade
ACS reagent
impurities
Color of hydrochloric acid solution, passes test
ign. residue
≤0.1%
mp
72-75 °C (lit.)
73-75 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble (APHA ≤60)
hydrochloric acid: soluble
Application
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?