Merck
D8759
Sigma-Aldrich
n-Decyl acetate
≥99% (GC)
Synonim(y):
Capryl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
≥99% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
tw
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N