Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11N5O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(CSc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)Nc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?