Merck
D8691
Sigma-Aldrich
2′, 3′-Dideoxyguanosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(3-16)18-6/h4-6,16H,1-3H2,(H3,11,13,14,17)/t5-,6+/m0/s1
Klucz InChI
OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
Zastosowanie
Metacavir (6-O-methyl-2′, 3′-dideoxyguanosine) is a reverse transcriptase inhibitor with potent activity against hepatitis B virus (HBV); it is a prodrug that is activated in vivo by demethylation and conversion to 2′, 3′-dideoxyguanosine.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3