Merck
D8538
Deamino-Tyr-Tyr ethyl ester
Synonim(y):
DTE
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCc2ccc(O)cc2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)