Merck
D8519
1,2-Distearoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonim(y):
1,2-Dioctadecanoyl-rac-glycerol, 1,2-Distearin, DG(18:0/18:0/0:0)[rac], NSC 75181, Octadecanoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H76O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.02
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-941-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
form
powder
impurities
1,3-isomer, essentially free
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)