Merck
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
Synonim(y):
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (GC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3