Merck
D8275
Dicyandiamide
Synonim(y):
Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
EC Number:
207-312-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605637
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
208-211 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)