Merck
D8134
4-(Dimethylamino)benzylamine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.14
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.CN(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C9H14N2.2ClH/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9;;/h3-6H,7,10H2,1-2H3;2*1H
InChI key
NRZQHDOWSPJUQW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)