Kluczowe dokumenty
D8065
Dephostatin
>98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1,4-Dihydroxy-N-methyl-N-nitrosoaniline, 2-(Methylnitrosoamino)-1,4-benzenediol, 2-(N-methyl-N-nitroso)hydroquinone
About This Item
Próba
>98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
light yellow
rozpuszczalność
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: insoluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(N=O)c1cc(O)ccc1O
informacje o genach
human ... PTPRCAP(5790)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3