Merck
D7768
4-Dimethylamino-1-naphthyl isothiocyanate
Informacje o tej pozycji
EC Number:
249-800-3
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)