Merck
D7669
Dimethyl isosorbide
~98% (GC)
Synonim(y):
Isosorbide dimethyl ether
Informacje o tej pozycji
EC Number:
226-159-8
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98% (GC)
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)