About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37N5O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Chemical structure: aminoglycoside
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?