Merck
D6940
Sigma-Aldrich
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>98% (HPLC)
Postać
solid
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
off-white
rozpuszczalność
H2O: soluble >20 mg/mL
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
ciąg SMILES
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
Klucz InChI
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
Działania biochem./fizjol.
Neuroprotectant; anti-apoptotic.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3