Nazwa produktu
2′-Deoxycytidine 3′-monophosphate ammonium salt, ≥97%
InChI
1S/C9H14N3O7P.H3N/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(6(4-13)18-8)19-20(15,16)17;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);1H3
SMILES string
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O2
InChI key
VCTPYSBTEURORB-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Application
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?