Kluczowe dokumenty
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.29
Kod UNSPSC:
12352204
Próba
~98%
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3