Merck
D6636
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
Synonim(y):
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.07
Beilstein:
3670046
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
mp
140-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)