Merck
D6567
Sigma-Aldrich
DRF 2519
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-[[4-[2-(4-Oxo-2H-1,3-benzoxazin3(4H)-yl)ethoxy]phenyl]methyl2,4-thiazolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N2O5S
Masa cząsteczkowa:
398.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
under inert gas
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCN3COc4ccccc4C3=O)cc2)S1
Działania biochem./fizjol.
DRF-2519 is a dual PPARα/γ activator. DRF-2519 has better reduction of plasma insulin, triglyceride, and free fatty acid levels than those treated with rosiglitazone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)