Merck
D6395
Sigma-Aldrich
trans-7, cis-9-Dodecadienyl acetate
Synonim(y):
(E,Z)-7,9-DDDA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC/C=C\C=C\CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+
Klucz InChI
LLRZUAWETKPZJO-SCFJQAPRSA-N
Działania biochem./fizjol.
Pheromone for Lobesia botrana