Merck
D6024
Diphenidol hydrochloride
Synonim(y):
1,1-Diphenyl-4-piperidino-1-butanol, Difenidol
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.91
EC Number:
221-850-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
InChI key
AVZIYZHXZAYGJS-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)