Merck
D5638
Traumatic acid
Synonim(y):
trans-2-Dodecenedioic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
229-019-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725762
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCCC(O)=O)=C(\[H])C(O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alain Kumps et al.
Clinical chemistry, 48(5), 708-717 (2002-04-30)
The determination of organic acids and glycine conjugates in urine is key for the diagnosis and follow-up of several inborn errors of metabolism (IEM). However, clinical interpretations may still be hindered by ambiguity in the sources of some urinary organic