Informacje o tej pozycji
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccccc1-c2ccc3n(CC(C)C)cc(CC(N)=O)c3c2
InChI
1S/C21H24N2O2.H2O/c1-14(2)12-23-13-16(11-21(22)24)18-10-15(8-9-19(18)23)17-6-4-5-7-20(17)25-3;/h4-10,13-14H,11-12H2,1-3H3,(H2,22,24);1H2
InChI key
ZERKAKHVUQMJPW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D5321-5MG | 04061833218327 |