Merck
D4761
1,1-Dimethylurea
~95%
Synonim(y):
N,N-Dimethylurea
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
209-957-0
NACRES:
NA.22
Assay:
~95%
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
Quality Segment
form
crystals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)