Merck
D4400
Diethyl chlorophosphate
Synonim(y):
Diethyl phosphorochloridate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.55
EC Number:
212-396-4
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471433
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CCOP(Cl)(=O)OCC
vapor density
5.94 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
60 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)