Przejdź do
InChI
1S/C32H24N2O6S2.2K/c35-41(36,37)29-15-7-13-25-23(17-19-27(31(25)29)33-21-9-3-1-4-10-21)24-18-20-28(34-22-11-5-2-6-12-22)32-26(24)14-8-16-30(32)42(38,39)40;;/h1-20,33-34H,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
InChI key
VWLWTJHKQHRTNC-UHFFFAOYSA-L
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol with 1 M NH4OH: 5 mg/mL, clear
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?