Merck
D4147
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine 3′-monophosphate ammonium salt
≥90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O7P · xNH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.22 (free acid basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3)c2N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.H3N/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(5(2-16)21-6)22-23(18,19)20;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);1H3
Klucz InChI
UCABMSWTDGJNIQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)