Przejdź do
InChI key
ZRZROXNBKJAOKB-GFVHOAGBSA-N
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C35H48N10O15/c1-16(41-32(56)20(36)9-18-11-37-21-6-4-3-5-19(18)21)30(54)39-12-25(47)38-13-26(48)44-23(10-29(52)53)34(58)42-17(2)31(55)45-24(15-46)33(57)40-14-27(49)43-22(35(59)60)7-8-28(50)51/h3-6,11,16-17,20,22-24,37,46H,7-10,12-15,36H2,1-2H3,(H,38,47)(H,39,54)(H,40,57)(H,41,56)(H,42,58)(H,43,49)(H,44,48)(H,45,55)(H,50,51)(H,52,53)(H,59,60)/t16-,17-,20-,22-,23-,24-/m0/s1
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
General description
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?