Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30N2O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.42
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?