Merck
D4014
Diethyl formylsuccinate
~90% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.20
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~90% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(C=O)C(=O)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)