Merck
D3909
Sigma-Aldrich
cis-13,16,19-Docosatrienoic acid methyl ester
≥97.0% (capillary GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (capillary GC)
Postać
liquid
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Klucz InChI
RXNIYBHTXVTSAK-YSTUJMKBSA-N
Opakowanie
Sealed ampule
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves