Kluczowe dokumenty
D3813
Anti-DR4, N-Terminal antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Death Receptor 4, Anti-TRAIL-R1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen approximately 57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using human HeLa cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNFRSF10A(8797)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)