Merck
D3678
4,6-Diphenylthieno[3,4-d]-1,3-dioxol-2-one 5,5-dioxide
≥95%
Synonim(y):
Steglich’s reagent, TDO-carbonate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.32
EC Number:
259-301-2
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1396884
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C17H10O5S/c18-17-21-13-14(22-17)16(12-9-5-2-6-10-12)23(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
InChI key
UEOYFCIGZWQXTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
O=C1OC2=C(c3ccccc3)S(=O)(=O)C(=C2O1)c4ccccc4
assay
≥95%
mp
230-290 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kirstgen, R., et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1870-1870 (1987)