Merck
D3639
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
Synonim(y):
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
Beilstein:
1633576
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciśnienie pary
64 mmHg ( 170 °C)
tw
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Klucz InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez