Merck
D3518
Diphenylpyraline hydrochloride
Synonim(y):
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23NO · HCl
Masa cząsteczkowa:
317.85
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-049-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)