Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
waxy solid
color
yellow
solubility
methanol: THF: water (6:3:1): >0.5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
InChI key
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Gene Information
human ... S1PR1(1901), S1PR2(9294), S1PR3(1903), S1PR4(8698), S1PR5(53637)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form waxy solid | form waxy solid | form solid | form waxy solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay 98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: THF: water (6:3:1): >0.5 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL | solubility ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble |
| color yellow | color white | color white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?