Kluczowe dokumenty
D3409
Diphenylamine
ACS reagent, passes test for sensitivity to nitrate
About This Item
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
5.82 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 108 °C)
temp. samozapłonu
1175 °F
pozostałość po prażeniu
≤0.03%
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: passes test
ślady anionów
nitrate (NO3-): passes test
przydatność
passes test for sensitivity to nitrate
ciąg SMILES
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Klucz InChI
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney,Liver,spleen
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?