Merck
D3139
2′-Deoxyadenosine 3′-monophosphate sodium salt
~98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O6P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.22 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)