Kluczowe dokumenty
D3022
Diisopropylamine
≥99%
Synonim(y):
DIPA
About This Item
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
50 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
599 °F
granice wybuchowości
8.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
tw
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
7.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13.45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter