Merck
D2764
1,2-Dipalmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H74O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.03
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCc1ccccc1)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)