Merck
D2691
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DC-SIGN1/DC-SIGN2 antibody produced in mouse
clone 120612, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-CD209/CD299, Anti-DC-SIGN Related, Anti-DC-SIGN/DC-SIGNR, Anti-Dendritic Cell-Specific ICAM-3 Grabbing Non-Integrin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
120612, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using cell or in fixed tissue sections
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
DC-SIGN1 jest lektyną białkową typu II typu C, która wiąże cząsteczki bogate w mannozę, takie jak ICAM-3 i ICAM-2 w sposób zależny od wapnia. DC-SIGN1, cząsteczka o masie 44 kDa, jest identyczna z białkiem wiążącym HIV-1. Analiza różnych tkanek i linii komórkowych sugeruje, że ekspresja DC-SIGN1 jest ograniczona do komórek dendrytycznych, chociaż istnieją dowody na ekspresję w łożysku, spoczynkowych monocytach i monocytarnych liniach komórkowych. DC-SIGN2 (DC-SIGNR), zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19p13.3, wykazuje 73-80% identyczności aminokwasowej z DC-SIGN1. DC-SIGN2 jest polimorficzny i jest transkrybowany głównie w wątrobie i węzłach chłonnych, ale nie w DC pochodzących z monocytów. Ekspresja DC-SIGN2 jest ograniczona do komórek śródbłonka pochodzących z sinusoid wątroby, zatok węzłów chłonnych i naczyń włosowatych. Stwierdzono również ekspresję błonowych i rozpuszczalnych form białka w łożysku i niektórych liniach komórek monocytarnych.
Specyficzność
Rozpoznaje zarówno ludzki DC-SIGN1, jak i ludzki DC-SIGN2 na transfekowanych komórkach i reaguje z ludzkimi komórkami dendrytycznymi. Przeciwciało nie reaguje z macierzystymi komórkami myszy lub nieistotnymi transfektantami.
Immunogen
oczyszczony z komórek NIH/3T3 transfekowanych rekombinowanym ludzkim DC-SIGN2 (DC-SIGNR).
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-DC-SIGN1/DC-SIGN2 produkowane na myszach jest odpowiednie do cytometrii przepływowej i immunohistochemii w stężeniu roboczym 8-25ug/mL przy użyciu komórek lub utrwalonych skrawków tkanek.
Działania biochem./fizjol.
DC-SIGN1 jest zaangażowany w interakcje molekularne między komórkami dendrytycznymi i spoczynkowymi limfocytami T. DC-SIGN oddziałuje z wirusami takimi jak szczepy X4, R5, X4R5 HIV-1, HIV-2 i SIV. Wychwytuje HIV-1 poprzez interakcję z glikoproteiną otoczki gp120 i promuje skuteczną infekcję komórek T CD4 +, które współeksprymują receptory chemokinowe. DC-SIGN2 wiąże również reszty mannozy w sposób zależny od wapnia, w tym ICAM-3 i HIV-1 gp120. Wiąże się z ludzkimi i małpimi wirusami niedoboru odporności i aktywuje infekcję in trans.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Mummidi et al.
The Journal of biological chemistry, 276(35), 33196-33212 (2001-05-05)
Expression in dendritic cells (DCs) of DC-SIGN, a type II membrane protein with a C-type lectin ectodomain, is thought to play an important role in establishing the initial contact between DCs and resting T cells. DC-SIGN is also a unique
S Pöhlmann et al.
Journal of virology, 75(10), 4664-4672 (2001-04-20)
Dendritic cells (DCs) efficiently bind and transmit human immunodeficiency virus (HIV) to cocultured T cells and so may play an important role in HIV transmission. DC-SIGN, a novel C-type lectin that is expressed in DCs, has recently been shown to
S Pöhlmann et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(5), 2670-2675 (2001-02-28)
DC-SIGN, a C-type lectin expressed on the surface of dendritic cells (DCs), efficiently binds and transmits HIVs and simian immunodeficiency viruses to susceptible cells in trans. A DC-SIGN homologue, termed DC-SIGNR, has recently been described. Herein we show that DC-SIGNR
E J Soilleux et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 165(6), 2937-2942 (2000-09-07)
DC-SIGN is a C-type lectin, expressed on a dendritic cell subset. It is able to bind ICAM3 and HIV gp120 in a calcium-dependent manner. Here we report the genomic organization of DC-SIGN and map it to chromosome 19p13 adjacent to
A A Bashirova et al.
The Journal of experimental medicine, 193(6), 671-678 (2001-03-21)
The discovery of dendritic cell (DC)-specific intercellular adhesion molecule (ICAM)-3-grabbing nonintegrin (DC-SIGN) as a DC-specific ICAM-3 binding receptor that enhances HIV-1 infection of T cells in trans has indicated a potentially important role for adhesion molecules in AIDS pathogenesis. A