Merck
D2418
Sigma-Aldrich
Denatonium saccharide
≥95% (perchloric acid titration)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H33N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (perchloric acid titration)
ciąg SMILES
O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4
InChI
1S/C21H28N2O.C7H5NO3S/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
AOVWCKBXCSVODH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)