Merck
D2410
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester
≥97%
Synonim(y):
DHA ethyl ester, Ethyl 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.54
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI key
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)